Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl acetate |
| Navn note | 97% |
| Farve | Farveløs til Brun |
| Tæthed | 1.0700g/mL |
| Kogepunkt | 196,0 °C |
| Flammepunkt | 76 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CO2C6H5 |
| Show More |
Safety and Handling
- Phenyl acetate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /