Få mere at vide
Phenylacetat, 97%
Artikelnummer. 11465137
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465137 250 g 250g
11455137 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22561.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 122-79-2 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Phenylacetatniveauer i urin er markører for diagnosen af nogle former for unipolære svære depressive lidelser. Det gennemgår Fries-omlejring for at danne en blanding af o- og p-hydroxyacetophenoner, som er nyttige mellemprodukter til fremstilling af lægemidler. Det er en metabolit af phenylbutyrat (PB), nyttig i behandlingen af neuroblastom og lungekræft. En duftstof, der findes i jordbær, passionsfrugt og sort te.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand (4 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-79-2
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00008699
InChI nøgle IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
PubChem CID 31229
ChEBI CHEBI:8082
IUPAC navn phenylacetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl acetate
Tæthed 1.075
Kogepunkt 195 °C til 196 °C
Flammepunkt 76 °C (168 °F)
Lugt Fenol-lignende
Brydningsindeks 1.502
Mængde 250 g
Beilstein 636458
Merck Index 14,7267
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (4g/L ved 20 °C).
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%