Få mere at vide
Phenylacetat, 97%
Artikelnummer. 10204770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10204770 100 g Glasflaske 100g
10438110 5 g Glasflaske 5g
15169183 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10204770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148771000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.67 DKK
    194.65 DKK / 100g
    Spare 21.02 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-79-2 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-79-2
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00008699
InChI nøgle IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
PubChem CID 31229
ChEBI CHEBI:8082
IUPAC navn phenylacetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl acetate
Navn note 97%
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 196.0°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2C6H5
Brydningsindeks 1.5010 to 1.5030
Mængde 100 g
Beilstein 06,152
Fieser 01,829
Merck Index 15,7379
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Solubility in water: ca 4g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,soluble in glacial acetic acid
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /