missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenyl 4-Methoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 4181-97-9 |
| Molekylær formel | C14 H12 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Methoxybenzoic Acid Phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-16-12-9-7-11(8-10-12)14(15)17-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccccc2 |
| IUPAC navn | phenyl 4-methoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vægt | 228.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?