missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenyl 4-Methoxybenzoate, TRC

Artikelnummer. 30411459
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411459 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP571660100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenyl 4-Methoxybenzoate
CAS 4181-97-9
Molekylær formel C14 H12 O3
Mængde 100 mg
Synonym 4-Methoxybenzoic Acid Phenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c1-16-12-9-7-11(8-10-12)14(15)17-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccccc2
IUPAC navn phenyl 4-methoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 228.24
Formel vægt 228.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.