missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenyl 3-Desethyl 3-Propyl Carbodenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl 3-Desethyl 3-Propyl Carbodenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34N6O3/c1-4-9-23-25-26(33(3)32-23)28(36)31-27(30-25)22-19-20(12-13-24(22)38-18-5-2)29(37)35-16-14-34(15-17-35)21-10-7-6-8-11-21/h6-8,10-13,19H,4-5,9,14-18H2,1-3H3,(H,30,31,36) |
| Formel vægt | 514.2692 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?