missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenyl 3,4-Di-O-acetyl-Alpha-O-benzyl-1-thio-Alpha-L-rhamnopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl 3,4-Di-O-acetyl-a-O-benzyl-1-thio-a-L-rhamnopyranosid |
| CAS | 849938-20-1 |
| Molekylær formel | C23 H26 O6 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Phenyl 3,4-Di-O-Acetyl-α-O-Benzyl-1-Thio-α-L-Rhamnopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26O6S/c1-15-20(28-16(2)24)21(29-17(3)25)22(26-14-18-10-6-4-7-11-18)23(27-15)30-19-12-8-5-9-13-19/h4-13,15,20-23H,14H2,1-3H3/t15-,20-,21+,22+,23-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2S,3S,4R,5R,6S)-4-acetyloxy-2-methyl-5-phenylmethoxy-6-phenylsulfanyloxan-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.51 |
| Formel vægt | 430.145 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?