Få mere at vide
Phenyl-2-pyridylketoxim, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10157962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157962 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10157962 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373440050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl 2-pyridyl ketoxime
CAS 1826-28-4
Smeltepunkt 154.0°C to 156.0°C
Farve Pink (Pink)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H10N2O
MDL nummer MFCD00006310
Mængde 5 g
Synonym phenylpyridylketoxime, phenyl pyridin-2-yl methanone oxime, phenyl 2-pyridyl ketone oxime, methanone, phenyl-2-pyridinyl-, oxime, 2-benzoylpyridiine ketoxime, phenyl 2-pyridyl methanone oxime, 2-benzoylpyridine oxime, e-phenyl-2-pyridyl ketone oxime, hydroxyimino phenyl-2-pyridylmethane, ketone, phenyl 2-pyridyl, oxime 8ci
InChI nøgle WBSIGZZXFQOEJK-QXMHVHEDSA-N
SMIL O=N\C(=C1/NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2E)-2-[nitroso(phenyl)methyliden]-1H-pyridin
Molekylvægt (g/mol) 198.23
PubChem CID 5397197
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver