Få mere at vide
Phenyl 2-bromoacetate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31111677
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
31111677 25 g
1 options
Artikelnummer. 31111677 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14755725g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenyl 2-bromoacetate
CAS 620-72-4
Molekylær formel C8H7BrO2
MDL nummer MFCD00192391
Mængde 25 g
SMIL O=C(OC1=CC=CC=C1)CBr
Molekylvægt (g/mol) 215.04
Procent renhed 97%