Få mere at vide
Phenyl 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Artikelnummer. 30411916
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30411916 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30411916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP30625050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13089-19-5
Molekylær formel C20 H25 N O9
Molekylvægt (g/mol) 423.41
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-phenoxyoxan-2-yl]methyl acetate
SMIL CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccccc2)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-a-D-glucopyran
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25NO9/c1-11(22)21-17-19(28-14(4)25)18(27-13(3)24)16(10-26-12(2)23)30-20(17)29-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-20H,10H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1
Formel vægt 423.1529