Få mere at vide
Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone, Mikromol™
Artikelnummer. 17963206
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17963206 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17963206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0851.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone
CAS 113502-55-9
Analyt- eller komponentnavne Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone, Ketorolac Trometamol Imp. I (EP), Ketorolac USP Related Compound D, Ketorolac USP RC D, Ketorolac Related Compound D, Ketorolac Trometamol Impurity I, Ketorolac Impurity I
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2
SMIL O=C(c1ccccc1)c2ccc3CCCn23
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-pyrrolizin-3-yl(phenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 211.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 211.0997 g/mol