Få mere at vide
Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone, Mikromol™
Beskrivelse
Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone |
| CAS | 113502-55-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone, Ketorolac Trometamol Imp. I (EP), Ketorolac USP Related Compound D, Ketorolac USP RC D, Ketorolac Related Compound D, Ketorolac Trometamol Impurity I, Ketorolac Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2 |
| SMIL | O=C(c1ccccc1)c2ccc3CCCn23 |
| IUPAC navn | 6,7-dihydro-5H-pyrrolizin-3-yl(phenyl)methanone |
| Vis mere |