Få mere at vide
Phenyl-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-thioglucopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410567 1 g 1g
15420567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66355.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23661-28-1
Molekylær formel C20H24O9S
Molekylvægt (g/mol) 440.463
MDL nummer MFCD00135159
InChI nøgle JCKOUAWEMPKIAT-OBKDMQGPSA-N
Synonym 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-phenylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, phenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thioglucopyranoside, phenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-glucopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-phenylsulfanyl oxan-2-yl methyl acetate, 10.14272/jckouawempkiat-obkdmqgpsa-n, 1-phenyl-1-thio-, a-d-glucopyranoside tetraacetate, doi:10.14272/jckouawempkiat-obkdmqgpsa-n, s-phenyl-1-thio-beta-d-glucopyranoside tetracetate, 1-phenylthio-1-deoxy-beta-d-glucopyranose tetraacetate, 1-phenyl-1-thio-beta-d-glucopyranoside tetraacetate
PubChem CID 6364823
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-phenylsulfanyloxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)SC2=CC=CC=C2)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-thioglucopyranoside
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 440.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver