missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenyl 1-Thio-Beta-D-galaktosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside |
| CAS | 16758-34-2 |
| Molekylær formel | C12 H16 O5 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylsulfanyloxan-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.32 |
| Formel vægt | 272.0718 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?