Få mere at vide
Phenyl 1-Thio-Beta-D-galaktosid, TRC
Artikelnummer. 30423482
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30423482 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30423482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP336980100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside
CAS 16758-34-2
Molekylær formel C12 H16 O5 S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 272.32
Formel vægt 272.0718