Få mere at vide
R&D Systems™ Phentolamine Mesylate
Artikelnummer. 18720328
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18720328 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18720328 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 6431/100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Adrenergic α receptor antagonist; antihypertensive
Phentolamine Mesylate is a non-selective adrenergic α receptor antagonist (pKB = 8.07). Intravenous injection causes hypotension and tachycardia in rats. Intraperitoneal injection in mice increases plasma FGF21 levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate
CAS 65-28-1
Analyseprocentområde >98%
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C17H19N3O.CH4O3S
Formel vægt Observed MW: 377.46