Få mere at vide
Fentolaminmesilat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460414
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460414 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460414 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1310.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phentolamine Mesilate
CAS 65-28-1
Analyt- eller komponentnavne Phentolamine Mesilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N3 O . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phentolamine mesilate, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate, Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, methanesulfonate (1:1), Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Phenol, m-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Phentolamine mesylate, Phentolamine methanesulfonate, Phentolamine methanesulphonate, Regitin methanesulphonate, Regitine mesylate, Regitine methanesulfonate, Rogitine, Vasomax, m-[N-(2-Imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]phenol methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn 3-[N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-4-methylanilino]phenol; metanesulfonsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 377.46
Mængde 10 mg
Formel vægt 377,1409 g/mol