Få mere at vide
Phentolamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phentolamine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H |
| Formel vægt | 317.1295 |
| Procent renhed | >95% |