Få mere at vide
Phenthoate (>90%), TRC
Artikelnummer. 30135543
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135543 10 g
30041062 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31882510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2597-03-7
Molekylær formel C12 H17 O4 P S2
Molekylvægt (g/mol) 320.36
Synonym Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester O,O-dimethyl phosphorodithioate (6CI), Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (7CI), Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (8CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with ethyl mercaptophenylacetate (8CI), BAY 33051, Bayer 18,510, Bayer 18510, Cidemul, Cidial, Dhanusan 50, Dimephenthoate, ENT 23438, ENT 27386GC, Elsan, Fenthoate, L 561, Montecatini L 561, O,O-Dimethyl S-α-ethoxycarbonylbenzyl phosphorodithioate, Pap, Papthion, Phendal, Phenthoate, S-[α-(ethoxycarbonyl)benzyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, S-α-Ethoxycarbonylbenzyl dimethyl phosphorothiolothionate, Shaluosong, Tagson, Tsidial, Benzeneacetic acid, α-[(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, ethyl ester
IUPAC navn ethyl 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-2-phenylacetat
SMIL CCOC(=O)C(SP(=S)(OC)OC)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenthoate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H17O4PS2/c1-4-16-12(13)11(10-8-6-5-7-9-10)19-17(18,14-2)15-3/h5-9,11H,4H2,1-3H3
Formel vægt 320.0306