Få mere at vide
Phenthoat 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314200
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314200 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314200 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16050000AC1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenthoate
CAS 2597-03-7
Analyt- eller komponentnavne Phenthoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 O4 P S2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester O,O-dimethyl phosphorodithioate (6CI), Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (7CI), Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (8CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with ethyl mercaptophenylacetate (8CI), BAY 33051, Bayer 18,510, Bayer 18510, Cidemul, Cidial, Dhanusan 50, Dimephenthoate, ENT 23438, ENT 27386GC, Elsan, Fenthoate, L 561, Montecatini L 561, O,O-Dimethyl S-α-ethoxycarbonylbenzyl phosphorodithioate, Pap, Papthion, Phendal, Phenthoate, S-[α-(ethoxycarbonyl)benzyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, S-α-Ethoxycarbonylbenzyl dimethyl phosphorothiolothionate, Shaluosong, Tagson, Tsidial, Benzeneacetic acid, α-[(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H17O4PS2/c1-4-16-12(13)11(10-8-6-5-7-9-10)19-17(18,14-2)15-3/h5-9,11H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C(SP(=S)(OC)OC)c1ccccc1
IUPAC navn ethyl 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-2-phenylacetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 320.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 320.0306 g/mol