missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenprocoumon, TRC

Artikelnummer. 30420169
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420169 5 mg
30415502 10 mg
30409314 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30420169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3288205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 435-97-2
Molekylær formel C18 H16 O3
Molekylvægt (g/mol) 280.32
Synonym 3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (+/-)-Phenprocoumon, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene, DL-3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, Falithrom, Fencumar, Liquamar, Marcoumar, Marcumar, Phenprocoumarol, Phenprocoumarole, Phenprocoumon
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(1-phenylpropyl)chromen-2-one
SMIL CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenprocoumon
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3
Formel vægt 280.1099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.