missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenprocoumon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenprocoumon |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 280.1099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?