missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenprocoumon, Mikromol™

Artikelnummer. 17959929
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959929 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17959929 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0971.000250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Phenprocoumon
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenprocoumon
CAS 435-97-2
Analyt- eller komponentnavne Phenprocoumon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (+/-)-Phenprocoumon, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene, DL-3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, Falithrom, Fencumar, Liquamar, Marcoumar, Marcumar, Phenprocoumarol, Phenprocoumarole, Phenprocoumon
InChI formel InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3
SMIL CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(1-phenylpropyl)chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 280.32
Mængde 250 mg
Formel vægt 280.1099 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.