missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenprocoumon-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenprocoumon-d5 |
| CAS | 121513-38-0 |
| Molekylær formel | C18H11D5O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-[1-(phenyl-d5)propyl]-2H-1-Benzopyran-2-one, 3-(α-Ethylbenzyl)-4-hydroxy-coumarin-d5, (±)-Phenprocoumon-d5, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin-d5, 3-(α-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin-d5, 3-(α-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin-d5, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene-d5, BS 7565-d5, DL-3-(α-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin-d5, Falithrom-d5, Fencumar-d5, Liquamar-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,8D,9D |
| SMIL | O=C1C(C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])CC)=C(O)C(C=CC=C3)=C3O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.35 |
| Formel vægt | 285.1413 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?