Få mere at vide
Phenprocoumon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320791
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320791 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320791 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16047000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenprocoumon
CAS 435-97-2
Analyt- eller komponentnavne Phenprocoumon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H16 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (+/-)-Phenprocoumon, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene, DL-3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, Falithrom, Fencumar, Liquamar, Marcoumar, Marcumar, Phenprocoumarol, Phenprocoumarole, Phenprocoumon
InChI formel InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3
SMIL CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(1-phenylpropyl)chromen-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 280.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 280.1099 g/mol