Få mere at vide
Phenprobamate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phenprobamate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c11-10(12)13-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H2,11,12) |
| Formel vægt | 179.0946 |