Få mere at vide
Phenprobamate, Mikromol™
Beskrivelse
Phenprobamate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenprobamate |
| CAS | 673-31-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phenprobamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenepropanol, 1-carbamate, 1-Propanol, 3-phenyl-, carbamate (8CI), Benzenepropanol, carbamate (9CI), Carbamic acid, 3-phenylpropyl ester (6CI,7CI), 3-Phenyl-1-propanol carbamate, 3-Phenylpropyl carbamate, Ansepron, Eirenal, Extacol, Gamaquil, MH 532, NSC 44682, NSC 50538, NSC 64270, Palmita, Phenprobamate, Proformiphen, Quamaquil, Spantol, Tranquil, gamma-Phenylpropyl carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c11-10(12)13-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H2,11,12) |
| SMIL | NC(=O)OCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-phenylpropyl carbamate |
| Vis mere |