Få mere at vide
Phenprobamate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459520
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459520 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459520 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3186.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenprobamate
CAS 673-31-4
Analyt- eller komponentnavne Phenprobamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenepropanol, 1-carbamate, 1-Propanol, 3-phenyl-, carbamate (8CI), Benzenepropanol, carbamate (9CI), Carbamic acid, 3-phenylpropyl ester (6CI,7CI), 3-Phenyl-1-propanol carbamate, 3-Phenylpropyl carbamate, Ansepron, Eirenal, Extacol, Gamaquil, MH 532, NSC 44682, NSC 50538, NSC 64270, Palmita, Phenprobamate, Proformiphen, Quamaquil, Spantol, Tranquil, gamma-Phenylpropyl carbamate
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c11-10(12)13-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H2,11,12)
Løsningstype Neat
SMIL NC(=O)OCCCc1ccccc1
IUPAC navn 3-phenylpropyl carbamate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Mængde 10 mg
Formel vægt 179.0946 g/mol