Få mere at vide
Phenoxypropazine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxypropazine Dihydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O.2ClH/c1-8(11-10)7-12-9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;2*1H |
| Formel vægt | 238.064 |