Få mere at vide
Phenoxypropazine Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050683
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050683 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050683 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3185.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenoxypropazine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenoxypropazine Dihydrochloride
CAS 1803608-13-0
Analyt- eller komponentnavne Phenoxypropazine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H14 N2 O . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O.2ClH/c1-8(11-10)7-12-9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CC(COc1ccccc1)NN
IUPAC navn 1-phenoxypropan-2-ylhydrazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 239.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 238.064 g/mol