missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenoxymethylpenilloic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30011023
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011023 100 mg
30006568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP298250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4847-29-4
Molekylær formel C15 H20 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 324.4
Synonym 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 5,5-dimethyl-2-[[(2-phenoxyacetyl)amino]methyl]-, 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 5,5-dimethyl-2-[(2-phenoxyacetamido)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 5,5-dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]- (9CI), 5,5-Dimethyl-2-[[(2-phenoxyacetyl)amino]methyl]-4-thiazolidinecarboxylic acid, Penilloic acid V, Penilloic acid, phenoxymethyl-, Phenoxymethylpenilloic acid, 5,5-Dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]thiazolidine-4-carboxylic acid
IUPAC navn 5,5-dimethyl-2-[[(2-phenoxyacetyl)amino]methyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
SMIL CC1(C)SC(CNC(=O)COc2ccccc2)NC1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenoxymethylpenilloic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-15(2)13(14(19)20)17-12(22-15)8-16-11(18)9-21-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13,17H,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)
Formel vægt 324.1144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.