Få mere at vide
Phenoxymethylpenicillin EP urenhed B, Mikromol™
Artikelnummer. 30460421
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460421 4 x 25 mg
17980796 25 mg
17993276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30460421 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0026.0300254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phenoxymethylpenicillin EP urenhed B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenoxyacetic acid
CAS 122-59-8
Analyt- eller komponentnavne Phenoxyacetic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. B (EP), Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity B, Phenoxymethylpenicillin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)COc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenoxyeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 152,0473 g/mol