Få mere at vide
(±)-Phenoxybenzamine-d5 HCl (benzyl-2,3,4,5,6-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxybenzamine-D5 (benzyl-2,3,4,5,6-D5) Hydrochloride |
| CAS | 1398065-71-8 |
| Molekylær formel | C18 D5 H17 Cl N O . Cl H |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | N-(Phenyl-d5-methyl)-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzene-2,3,4,5,6-d5-methanamine hydrochloride, N-(Benzyl-2,3,4,5,6-d5)-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxy-isopropylamine hydrochloride, Phenoxybenzamine-d5 hydrochloride, Phenoxybenzamine-D5 (benzyl-2,3,4,5,6-D5) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16 H,12-15H2,1H3;1 H/i2D,4 D,5 D,8 D,9 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CN(CCCl)C(C)COc2ccccc2)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | N-(2-chloroethyl)-N-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.318 |
| Formel vægt | 344.147 g/mol |
| Vis mere |