Få mere at vide
Phenoxyacetyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10323772 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10323772 10 g Glasflaske 10g
10572381 50 g Glasflaske 50g
10357540 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10323772 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169940100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 701-99-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 701-99-5
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00000726
InChI nøgle PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
PubChem CID 69703
IUPAC navn 2-phenoxyacetylchlorid
SMIL ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenoxyacetyl chloride
Navn note 98%
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 225°C to 226°C
Flammepunkt 108°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OCH2COCl
Brydningsindeks 1.5324 to 1.5344
Mængde 10 g
Beilstein 06, 162
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenoxyacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.