Få mere at vide
Phenoxyacetyl chloride, 98%
Artikelnummer. p-7021434
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11484804
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13761.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 701-99-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Acylering af D- og DL-WV med phenoxyacetylchlorid, efterfulgt af spaltning af t-butylesteren, gav de næstsidste penicillinsyrer. Phenoxyacetylchlorid blev brugt til syntese af serier af makrocykliske bis-β -lactamer, 5-phenyl-6-epiphenoxymethylpenicillinbenzylester, N-beskyttede guanosinderivater, anvendelige til RNA-syntese, phenyloxyketen, til cycloaddition til iminer, der fører tilβ -laktamer. Behandling af iminophosphoraner med phenoxyacetylchlorid gav henholdsvis trans- og cis-3-(acylamino)-p-lactamer. Ved oxidativ tilsætning af stannofluorid til allyliodid med 1,2-O-isopropyliden-D-glyceraldehyd og phenoxyacetylchlorid resulterer det i den overvejende dannelse af erythrohomoallylester, som igen omdannes til 2-deoxy-D-ribose. De 4-disubstituerede P-lactamer (4a-c og 6a-b) blev fremstillet ved omsætning af N,N-diphenylhydrazoner og N-methyl-N-phenylhydrazoner af ketoner med phenoxyacetylchlorid/Et3N i dichlormethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acylering af D- og DL-WV med phenoxyacetylchlorid, efterfulgt af spaltning af t-butylesteren, gav de næstsidste penicilloinsyrer. Phenoxyacetylchlorid blev brugt til syntese af serier af makrocykliske bis-β -lactamer, 5-phenyl-6-epiphenoxymethylpenicillinbenzylester, N-beskyttede guanosinderivater, anvendelige til RNA-syntese, phenyloxyketen, til cycloaddition til iminer, der fører tilβ -laktamer. Behandling af iminophosphoraner med phenoxyacetylchlorid gav henholdsvis trans- og cis-3-(acylamino)-p-lactamer. Ved oxidativ tilsætning af stannofluorid til allyliodid med 1,2-O-isopropyliden-D-glyceraldehyd og phenoxyacetylchlorid resulterer det i den overvejende dannelse af erythrohomoallylester, som igen omdannes til 2-deoxy-D-ribose. De 4-disubstituerede P-lactamer (4a-c og 6a-b) blev fremstillet ved omsætning af N,N-diphenylhydrazoner og N-methyl-N-phenylhydrazoner af ketoner med phenoxyacetylchlorid/Et3N i dichlormethan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 701-99-5
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00000726
InChI nøgle PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
PubChem CID 69703
IUPAC navn 2-phenoxyacetylchlorid
SMIL ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenoxyacetyl chloride
Tæthed 1.235
Kogepunkt 225°C to 226°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.534
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 607585
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%