Få mere at vide
Phenoxyacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxyacetonitrile |
| CAS | 3598-14-9 |
| Molekylær formel | C8H7NO |
| MDL nummer | MFCD00052017 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | N#CCOC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Procent renhed | 98% |