Få mere at vide
Phenoxy-d5-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxy-d5-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1189442-18-9 |
| Molekylær formel | C10H7D5O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ethyl Phenoxy-d5-acetate, 2-Phenoxy-d5-acetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-12-10(11)8-13-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OCC(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.23 |
| Formel vægt | 185.11 |