Få mere at vide
Phenoxazin, 98%
Product Code. 11301467
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11301467 1 g 1g
11311467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11301467 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L01969.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Add to basket
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183,21 g/mol
Phenoxazin bruges som primære og sekundære mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenoxazin anvendes som primære
og sekundære mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135-67-1
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD00005014
InChI nøgle TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
PubChem CID 67278
IUPAC navn 10H-phenoxazin
SMIL N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenoxazine
Smeltepunkt 154°C to 158°C
Mængde 1 g
Beilstein 143234
Merck Index 14,7253
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 183.21
Procent renhed 98%