Få mere at vide
Phenoxazin, 97%
Artikelnummer. 10407140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10407140 5 g Glasflaske 5g
10336870 1 g Glasflaske 1g
10033763 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130220050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-67-1
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD00005014
InChI nøgle TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
PubChem CID 67278
IUPAC navn 10H-phenoxazin
SMIL N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenoxazine
Smeltepunkt 154,0 °C til 159,0 °C
Farve Grå til Grå-grøn
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 27, 62
Merck Index 15, 7365
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i abs. methanol, ethanol, ether, kloroform og benzen, sparsomt opløselige i petroleumsether
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver