Få mere at vide
Phenothrin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327096
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30327096 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30327096 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16040000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenothrin
CAS 26002-80-2
Analyt- eller komponentnavne Phenothrin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, m-phenoxybenzyl ester (8CI), Benzyl alcohol, m-phenoxy-, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate (8CI), 3-Phenoxybenzyl chrysanthemate, Anchimanaito 20S, Duet, Multicide 2154, OMS 1809, OMS 1810, PT 515, Phenothrin, Phenoxythrin, Pibutin, S 2539, S 2539 (pesticide), m-Phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C23H26O3/c1-16(2)13-20-21(23(20,3)4)22(24)25-15-17-9-8-12-19(14-17)26-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-21H,15H2,1-4H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(=CC1C(C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C)C
IUPAC navn (3-phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 350.45
Mængde 100 mg
Formel vægt 350.1882 g/mol