Få mere at vide
Phenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30135153
Skift visning
Mængde:
50 mg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135153 500 g
30003536 25 g
17903535 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP318040500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-84-2
Molekylær formel C12 H9 N S
Molekylvægt (g/mol) 199.27
Synonym Phenothiazine, Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine
IUPAC navn 10H-phenothiazine
SMIL N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Specifica
Kemisk navn eller materiale Phenothiazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Formel vægt 199.0456
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.