Få mere at vide
Phenothiazine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15871301
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15871301 50 kg
15851301 100 g
15861301 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15871301 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8209759050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-84-2
Specifications
Smeltepunkt 182°C to 185°C
Tæthed 1.296 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 381°C/1011 hPa
MDL nummer MFCD00005015
Mængde 50 kg
Synonym Phenothiazine, Phenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 199.27