Få mere at vide
Phenothiazin S,S-dioxid, TRC
Artikelnummer. 30137735
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137735 500 mg
30132971 1 g
30008842 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP297600500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1209-66-1
Molekylær formel C12H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 231.27
Synonym 5,5-Dioxophenothiazine;
IUPAC navn 10H-phenothiazine 5,5-dioxid
SMIL O=S1(=O)c2ccccc2Nc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenothiazine S,S-Dioxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,13H
Formel vægt 231.0354
Procent renhed >95%