Få mere at vide
Phenothiazine, Mikromol™
Artikelnummer. 17911226
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17911226 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17911226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0157.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phenothiazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenothiazine
CAS 92-84-2
Analyt- eller komponentnavne Phenothiazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H9 N S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promethazine Imp. A (EP), Phenothiazine, 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine, Promethazine Hydrochloride Impurity A, Promethazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
SMIL N1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn 10H-phenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 199.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 199,0456 g/mol