Få mere at vide
Phenothiazin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458662
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458662 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458662 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0157.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenothiazine
CAS 92-84-2
Analyt- eller komponentnavne Phenothiazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H9 N S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promethazine Imp. A (EP), Phenothiazine, 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine, Promethazine Hydrochloride Impurity A, Promethazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Løsningstype Fedt
SMIL N1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn 10H-phenothiazine
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 199.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 199,0456 g/mol