missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenothiazine-d8,NH, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenothiazine-D9 |
| CAS | 1219803-41-4 |
| Molekylær formel | C12 D9 N S |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 10 H-Phenothiazine-1,2,3,4,6,7,8,9-d8 (ACI), Phenothiazine-d9, Phenothiazine-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D/hD |
| SMIL | [2 H]N1c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2Sc3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c13 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,6,7,8,9,10-nonadeuteriophenothiazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.327 |
| Formel vægt | 208.102 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?