Få mere at vide
Phenothiazin, 99%
Artikelnummer. 10308613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10308613 5 kg Plast tromle 5kg
10214800 500 g Plastflaske 500g
10695942 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10308613 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130210050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-84-2
Molekylær formel C12H9NS
Molekylvægt (g/mol) 199.28
MDL nummer MFCD00005015
InChI nøgle WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
IUPAC navn 10H-phenothiazin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenothiazine
Smeltepunkt 185,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 371,0 °C
Flammepunkt >100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Beilstein 27, 63
Merck Index 15, 7364
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 mg/l (25 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i varm eddikesyre, let opløselig i benzen og ether, let opløselig i alkohol og mineralolier, praktisk talt uopløselig i kloroform og petroleum, ether
Formel vægt 199.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Prills or Beads
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenothiazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.