Få mere at vide
Phenothiazin, 98+%
Beskrivelse
Det virker på type I calcium/calmodulin-afhængig phosphodiesterase og også en nyttig elektrondonor. Phenothiazin finder anvendelse i metalfrie organiske farvesensibilisatorer, farvestoffer og antioxidanter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det virker på type I calcium/calmodulin afhængig phosphodiesterase og også en nyttig elektrondonor. Phenothiazin finder anvendelse i metalfrie organiske farvesensibilisatorer, farvestoffer og antioxidanter.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,13 mg/ml ved 23 °C), ethanol, acetone og ether. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod sollys. Sørg for god ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenothiazine |
| Smeltepunkt | 182 °C til 186 °C |
| Kogepunkt | 235 °C (21 mmHg) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 143237 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,7252 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (0,13 mg/ml ved 23 °C), ethanol, acetone og ether. Uopløselig i kloroform. |
| Formel vægt | 199.28 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- Phenothiazine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenothiazine