Få mere at vide
Phenothiazin, 98+%
Artikelnummer. 11404174
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
250g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404174 5000 g 5000g
11494164 250 g 250g
11498680 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12517.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199,271 g/mol
Det virker på type I calcium/calmodulin-afhængig phosphodiesterase og også en nyttig elektrondonor. Phenothiazin finder anvendelse i metalfrie organiske farvesensibilisatorer, farvestoffer og antioxidanter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det virker på type I calcium/calmodulin afhængig phosphodiesterase og også en nyttig elektrondonor. Phenothiazin finder anvendelse i metalfrie organiske farvesensibilisatorer, farvestoffer og antioxidanter.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,13 mg/ml ved 23 °C), ethanol, acetone og ether. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod sollys. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-84-2
Molekylær formel C12H9NS
Molekylvægt (g/mol) 199.271
MDL nummer MFCD00005015
InChI nøgle WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
IUPAC navn 10H-phenothiazin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenothiazine
Smeltepunkt 182 °C til 186 °C
Kogepunkt 235 °C (21 mmHg)
Mængde 5000 g
Beilstein 143237
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,7252
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,13 mg/ml ved 23 °C), ethanol, acetone og ether. Uopløselig i kloroform.
Formel vægt 199.28
Procent renhed ≥98%