Få mere at vide
Phenothiazine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31333708
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31333708 100 g
31325655 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31333708 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD147488100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenothiazine
CAS 92-84-2
Molekylær formel C12H9NS
MDL nummer MFCD00005015
Mængde 100 g
SMIL C12=CC=CC=C1NC3=C(C=CC=C3)S2
Molekylvægt (g/mol) 199.27
Procent renhed 98%