missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenothiazine-10-propionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenothiazine-10-propionitrile |
| CAS | 1698-80-2 |
| Molekylær formel | C15H12N2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-propanenitrile, 10-(2-Cyanoethyl)phenothiazine, 3-(Phenothiazin-10-yl)propanenitrile, NSC 139052, NSC 21556 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2S/c16-10-5-11-17-12-6-1-3-8-14(12)18-15-9-4-2-7-13(15)17/h1-4,6-9H,5,11H2 |
| SMIL | N#CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-phenothiazin-10-ylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.33 |
| Formel vægt | 252.0721 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?